Stampa…
Acido tiobarbiturico 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
114960050 114961000 114965000
ACRO114960050EA 25.5 EUR
ACRO114960050 ACRO114961000 ACRO114965000
Acido tiobarbiturico 98%
Acido tiobarbiturico
Formula: C₄H₄N₂O₂S
Punto di ebollizione: 419 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 240…255 °C
Densità: 1,661 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006674
CAS Number: 504-17-6
EINECS: 207-985-8
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to light brown Powder or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Solubility Colorless to yellow to light brown solution
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %