Stampa…
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: DABCO
112471000 112475000 112470025 112470250
ACRO112471000EA 49.9 EUR
ACRO112471000 ACRO112475000 ACRO112470025 ACRO112470250
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane 97%
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Formula: C₆H₁₂N₂
Peso molecolare: 112,17 g/mol
Punto di ebollizione: 174 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 155…160 °C
Densità: 1,14 g/cm³
Flash Pt: 62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006689
CAS Number: 280-57-9
EINECS: 205-999-9
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,09801
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.0 % (K.F.)
GC ≥96.0 %