Ottametilciclotetrasilossano ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Volasil 244, 2,2,4,4,6,6,8,8-Octamethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, Silicone fluid DC 244, Dow Corning 244® fluid
Purity: 98%
CAS No.: 556-67-2
Molecular Formula: C8H24O4Si4
Formula Weight: 296.62
Flash Point: 56°(132°F)
Refractive Index: 1.3960
Melting Point: 17-18°
Boiling Point: 175-176°
Beilstein Reference: 1787074
Merck Reference: 14,6747
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00003269
Formula:
[-Si(CH₃)₂O-]₄ Peso molecolare: 296,62 g/mol Punto di ebollizione: 175…176 °C Punto di fusione: 17…18 °C Densità: 0,956 Flash Pt: 56 °C (132 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003269 CAS Number: 556-67-2 EINECS: 209-136-7 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 14,6747 |