Stampa…
Ottametilciclotetrasilossano 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Volasil 244, 2,2,4,4,6,6,8,8-Octamethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, Silicone fluid DC 244, Dow Corning 244® fluid
216470250 216471000 216475000
ACRO216470250EA 31.2 EUR
ACRO216470250 ACRO216471000 ACRO216475000
Ottametilciclotetrasilossano 98%
Ottametilciclotetrasilossano
Formula: [-Si(CH₃)₂O-]₄
Peso molecolare: 296,62 g/mol
Punto di ebollizione: 175…176 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 17…18 °C
Densità: 0,956 g/cm³
Flash Pt: 56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003269
CAS Number: 556-67-2
EINECS: 209-136-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06843
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %