Decametilciclopentasilossano ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
Cyclopentasiloxane, 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-Decamethyl-1,3,5,7,9,2,4,6,8,10-pentaoxapentasilecane, Dow Corning 245® fluid, Volasil 245, Silicone fluid DC 245
Purity: 97%
CAS No.: 541-02-6
Molecular Formula: C10H30O5Si5
Formula Weight: 370.77
Flash Point: 76°(169°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.959
Refractive Index: 1.3982
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Melting Point: -44°
Boiling Point: 210°
Merck Reference: 14,2848
MDL No.: MFCD00046966
Formula:
C₁₀H₃₀O₅Si₅ Peso molecolare: 370,77 g/mol Punto di ebollizione: 210 °C Punto di fusione: –44 °C Densità: 0,959 Flash Pt: 76 °C (169 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00046966 CAS Number: 541-02-6 EINECS: 208-764-9 Merck Index: 14,2848 |