Stampa…
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methyl-2-cyclohexenone, 3-Methylcyclohex-2-enone
A15704.09 A15704.14 A15704.18 A15704.22
A15704.09EA 76.9 EUR
A15704.09 A15704.14 A15704.18 A15704.22
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one ≥98%
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one
Purity: 98% CAS No.: 1193-18-6 Molecular Formula: C7H10O Formula Weight: 110.15 Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.4940 Odour: Pleasant Boiling Point: 199-200° Beilstein Reference: 1560601 MDL No.: MFCD00001581
Formula: C₇H₁₀O
Peso molecolare: 110,16 g/mol
Punto di ebollizione: 199…200 °C
Punto di fusione: 198…199 °C
Densità: 0,971
Flash Pt: 68 °C (154 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001581
CAS Number: 1193-18-6
EINECS: 214-769-7
UN: 1224
ADR: 3,III