3-Methyl-2-cyclohexen-1-one 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
126660100
126660010
126660500
ACRO126660100EA
75.9
EUR
ACRO126660100
ACRO126660010
ACRO126660500
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one 98%
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one
Formula:
C₇H₁₀O Punto di ebollizione: 199…200 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –21 °C Densità: 0,97 g/cm³ Flash Pt: 74 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001581 CAS Number: 1193-18-6 EINECS: 214-769-7 ADR: 3,III |
Appearance | Clear colorless to light yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4935 to 1.4955 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |