2-Methyl-2-cyclopenten-1-one 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
270360050
270360010
ACRO270360050EA
208
EUR
ACRO270360050
ACRO270360010
2-Methyl-2-cyclopenten-1-one 97%
2-Methyl-2-cyclopenten-1-one
Formula:
C₆H₈O Punto di ebollizione: 158…161 °C (760 mmHg) Densità: 0,979 g/cm³ Flash Pt: 48 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00012275 CAS Number: 1120-73-6 UN: 1993 ADR: 3,III |
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4780 to 1.4800 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |