cis-Cicloottene 95% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(Z)-Cyclooctene
154860010
154862500
154860025
ACRO154860010EA
185
EUR
ACRO154860010
ACRO154862500
ACRO154860025
cis-Cicloottene 95% stabilizzato
cis-Cicloottene
Formula:
C₈H₁₄ Punto di ebollizione: 145…146 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –16 °C Densità: 0,84 g/cm³ Flash Pt: 25 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001753 CAS Number: 931-87-3 EINECS: 213-243-4 UN: 3295 ADR: 3,III |
Appearance | Clear colorless to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4680 to 1.4710 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |
Stabilizer | 100 to 200 ppm irganox 1076 FD |