2-Cyclopenten-1-one ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Cyclopentenone, Cyclopenten-2-one, Cyclopent-2-enone
Purity: 98%
CAS No.: 930-30-3
Molecular Formula: C5H6O
Formula Weight: 82.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 42°(108°F)
Refractive Index: 1.4810
Odour: Characteristic
Boiling Point: 150°
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00001401
Formula:
C₅H₆O Peso molecolare: 82,1 g/mol Punto di ebollizione: 150 °C Densità: 1,01 Flash Pt: 42 °C (108 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00001401 CAS Number: 930-30-3 EINECS: 213-213-0 UN: 1224 ADR: 3,III |