Stampa…
2-Cyclopenten-1-one 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Cyclopentenone, Cyclopenten-2-one, Cyclopent-2-enone
111570050 111570250 111571000
ACRO111570050EA 51.1 EUR
ACRO111570050 ACRO111570250 ACRO111571000
2-Cyclopenten-1-one 98%
2-Cyclopenten-1-one
Formula: C₅H₆O
Peso molecolare: 82,1 g/mol
Punto di ebollizione: 150 °C (760 mmHg)
Densità: 0,98 g/cm³
Flash Pt: 42 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001401
CAS Number: 930-30-3
EINECS: 213-213-0
UN: 1224
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4830 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.04