2-Cyclohexen-1-one ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
A15435.22
A15435.14
A15435.36
A15435.22EA
138
EUR
A15435.22
A15435.14
A15435.36
2-Cyclohexen-1-one ≥97%
2-Cyclohexen-1-one
Purity: 97%
CAS No.: 930-68-7
Molecular Formula: C6H8O
Formula Weight: 96.13
Flash Point: 56°(132°F)
Refractive Index: 1.4880
Melting Point: -53°
Boiling Point: 167-169°
Beilstein Reference: 1280477
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00001577
Formula:
C₆H₈O Peso molecolare: 96,13 g/mol Punto di ebollizione: 167…169 °C Punto di fusione: –53 °C Densità: 0,993 Flash Pt: 56 °C (132 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001577 CAS Number: 930-68-7 EINECS: 213-223-5 UN: 2929 ADR: 6.1,II |