Stampa…
2-Cyclohexen-1-one 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
111240100 111240250 111241000 111245000
ACRO111240100EA 44 EUR
ACRO111240100 ACRO111240250 ACRO111241000 ACRO111245000
2-Cyclohexen-1-one 97%
2-Cyclohexen-1-one
Formula: C₆H₈O
Peso molecolare: 96,13 g/mol
Punto di ebollizione: 168 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –53 °C
Densità: 0,993 g/cm³
Flash Pt: 59 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001577
CAS Number: 930-68-7
EINECS: 213-223-5
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4875 to 1.4895 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Absorption Ratio P-15/P+15 1.01 to 1.16
BSC Certification Passes