Stampa…
α-Tropolone 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Tropolone, 2-Hydroxytropone, 2-Hydroxycyclohepta-2,4,6-trien-1-one, 1,2-Tropolone, 2-Hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone, α-Tropolone
140580010 140580050 140580250
ACRO140580010EA 38.8 EUR
ACRO140580010 ACRO140580050 ACRO140580250
α-Tropolone 98%
α-Tropolone
Formula: C₇H₆O₂
Peso molecolare: 122,12 g/mol
Punto di ebollizione: 115 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 50…54 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004158
CAS Number: 533-75-5
EINECS: 208-577-2
Visualizza i codici
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C (on dry substance)
GC ≥95.0 %