Stampa…
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane ≥97% remainder 1,3-isomer
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1,2-Di(trifluoromethyl)hexafluorocyclobutane, Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane, 1,2-Dimethylperfluorocyclobutane
L16757.14 L16757.22
L16757.14EA 62.2 EUR
L16757.14 L16757.22
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane ≥97% remainder 1,3-isomer
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane
Purity: 97% CAS No.: 2994-71-0 Molecular Formula: C6F12 Formula Weight: 300.05 Refractive Index: 1.2540 Melting Point: -32° Boiling Point: 45° MDL No.: MFCD00013737
Formula: C₆F₁₂
Peso molecolare: 300,05 g/mol
Punto di ebollizione: 45 °C
Punto di fusione: –32 °C
Densità: 1,620
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013737
CAS Number: 2994-71-0
EINECS: 221-065-3