Stampa…
Cyclopropylméthanol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Cyclopropyl carbinol, Cyclopropanemethanol
A12567.06 A12567.14 A12567.22
A12567.06EA 32.8 EUR
A12567.06 A12567.14 A12567.22
Cyclopropylméthanol ≥98%
Cyclopropylméthanol
Purity: 98% CAS No.: 2516-33-8 Molecular Formula: C4H8O Formula Weight: 72.11 Flash Point: 35°(95°F) Refractive Index: 1.4330 Odour: Mild Melting Point: -60° Boiling Point: 123-124° Beilstein Reference: 1846846 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00001309
Formula: C₄H₈O
Peso molecolare: 72.11 g/mol
Punto di ebollizione: 123…124 °C
Punto di fusione: < –60 °C
Densità: 0.904
Flash Pt: 35 °C (95 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001309
CAS Number: 2516-33-8
EINECS: 219-735-5
UN: 1987
ADR: 3 III