Stampa…
Cyclohexylméthanol per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41620.0050 8.41620.0250
8.41620.0050EA 98.4 EUR
8.41620.0050 8.41620.0250
Cyclohexylméthanol per sintesi, Sigma-Aldrich®
Cyclohexylméthanol
Formula: C₇H₁₄O
Punto di ebollizione: 181 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –43 °C
Densità: 0,926 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001510
CAS Number: 100-49-2
EINECS: 202-857-8
Merck Index: 13,02760
Visualizza i codici
Molar Mass 114.18 g/mol
Boiling Point 180 - 181 °C
Flash Point 71 °C
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C7H14O