Cyclobutylméthanol ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Cyclobutanemethanol, Cyclobutylmethanol, Hydroxymethylcyclobutane
Purity: 99%
CAS No.: 4415-82-1
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 39°(102°F)
Refractive Index: 1.4465
Boiling Point: 143-144°
Beilstein Reference: 2036027
UN No.: 1105
MDL No.: MFCD00001330
Formula:
C₅H₁₀O Peso molecolare: 86,13 g/mol Punto di ebollizione: 143…144 °C Densità: 0,913 Flash Pt: 39 °C (102 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001330 CAS Number: 4415-82-1 EINECS: 224-575-4 UN: 1105 ADR: 3,III |