Stampa…
Cyclobutylméthanol 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Cyclobutanemethanol, Cyclobutylmethanol, Hydroxymethylcyclobutane
182230050 182230250
ACRO182230050EA 63.9 EUR
ACRO182230050 ACRO182230250
Cyclobutylméthanol 99%
Cyclobutylméthanol
Formula: C₅H₁₀O
Peso molecolare: 86,13 g/mol
Punto di ebollizione: 143…144 °C
Densità: 0,91 g/cm³
Flash Pt: 40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001330
CAS Number: 4415-82-1
EINECS: 224-575-4
UN: 1987
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %