2-Cyclohexylethanol ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 4442-79-9
Molecular Formula: C8H16O
Formula Weight: 128.22
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.4660
Melting Point: -20°
Boiling Point: 206-207°
Beilstein Reference: 1848152
MDL No.: MFCD00001525
Formula:
C₈H₁₆O Punto di ebollizione: 206…207 °C Punto di fusione: –20 °C Densità: 0,920 Flash Pt: 86 °C (186 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001525 CAS Number: 4442-79-9 EINECS: 224-672-1 |