1-Cyclohexylethanol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 1193-81-3
Molecular Formula: C8H16O
Formula Weight: 128.22
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.4650
Boiling Point: 188-190°
MDL No.: MFCD00001475
Formula:
C₈H₁₆O Punto di ebollizione: 188…190 °C Densità: 0,92 Flash Pt: 73 °C (163 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001475 CAS Number: 1193-81-3 EINECS: 214-780-7 |