Stampa…
trans-4-Methylcyclohexanecarboxylic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: trans-4-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid
H27455.03 H27455.06
H27455.03EA 44.4 EUR
H27455.03 H27455.06
trans-4-Methylcyclohexanecarboxylic acid ≥98%
trans-4-Methylcyclohexanecarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 13064-83-0 Molecular Formula: C8H14O2 Formula Weight: 142.20 Melting Point: 109-110° MDL No.: MFCD00074943
Formula: C₈H₁₄O₂
Punto di fusione: 109…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074943
CAS Number: 13064-83-0
EINECS: 235-959-6