Tetramethyl-1,3-cyclobutanedione ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 933-52-8
Molecular Formula: C8H12O2
Formula Weight: 140.18
Melting Point: 112-115°
Boiling Point: 120-122°/150mm
MDL No.: MFCD00001331
Formula:
C₈H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 120…122 °C (150 mmHg) Punto di fusione: 112…115 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001331 CAS Number: 933-52-8 EINECS: 213-269-6 |