2-Methyl-1,3-cyclohexanedione
Fornitore: Cayman Chemical
Formula:
C₇H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 100…102 °C (8 mmHg) Punto di fusione: 206…209 °C Densità: 1,313 g/cm³ (–150.15 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001587 CAS Number: 1193-55-1 EINECS: 214-773-9 |