Stampa…
Ethynylcyclohexane 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Cyclohexylacetylene
380790010 380790050
ACRO380790010EA 47.5 EUR
ACRO380790010 ACRO380790050
Ethynylcyclohexane 98%
Ethynylcyclohexane
Formula: C₈H₁₂
Peso molecolare: 108,18 g/mol
Punto di ebollizione: 130…132 °C (760 mmHg)
Densità: 0,828 g/cm³
Flash Pt: 18 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001513
CAS Number: 931-48-6
EINECS: 213-236-6
UN: 3295
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %