mio-Inositolo 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
i-Inositol, D-Myo-Inositol, rel-(1R,2r,3S,4R,5s,6S)-Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, Inositol
Formula:
C₆H₁₂O₆ Peso molecolare: 180.16 g/mol Punto di ebollizione: 291 Punto di fusione: 220…228 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00077932 CAS Number: 87-89-8 EINECS: 201-781-2 Merck Index: 13,05001 |
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 220 to 228 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % |
Solubility | (5 % in water) Clear colorless |
HPLC | ≥98.0 % (ELSD) |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |