Dicicloesilamina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₁₂H₂₃N Punto di ebollizione: 255,8 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –2 °C Densità: 0,91 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 91 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011658 CAS Number: 101-83-7 EINECS: 202-980-7 UN: 2565 ADR: 8,III Merck Index: 13,03122 |
Solubility | 1 g/l (20°C) |
Melting Point | -0.1 °C |
Boiling Point | 256 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.04 hPa (25 °C) |
Flash Point | 105 °C |
Refractive Index | 1.4842 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.8 - 4.6 %(V) |
Density | 0.91 g/cm3 (20 °C) |
pH | 11 (1 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 240°C |
Synonyms | DCHA |
Hill Formula | C12H23N |
Chemical Formula | (C6H11)2NH |