Dicicloesilamina 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
DCHA
Purity: 98%
CAS No.: 101-83-7
Molecular Formula: C12H23N
Formula Weight: 181.32
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.4842
Melting Point: -2°
Boiling Point: 256°
Beilstein Reference: 605923
Merck Reference: 14,3095
UN No.: 2565
MDL No.: MFCD00011658
Formula:
C₁₂H₂₃N Peso molecolare: 181,32 g/mol Punto di ebollizione: 256 °C Punto di fusione: –2 °C Densità: 0,913 Flash Pt: 99 °C (210 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011658 CAS Number: 101-83-7 EINECS: 202-980-7 UN: 2565 ADR: 8,III Merck Index: 14,3095 |