Stampa…
Dicicloesilamina 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: DCHA
181050025 181050050 181055000 181051000
ACRO181050025EA 113 EUR
ACRO181050025 ACRO181050050 ACRO181055000 ACRO181051000
Dicicloesilamina 99+%
Dicicloesilamina
Formula: C₁₂H₂₃N
Peso molecolare: 181,32 g/mol
Punto di ebollizione: 256 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –2 °C
Densità: 0,91 g/cm³
Flash Pt: 103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011658
CAS Number: 101-83-7
EINECS: 202-980-7
UN: 2565
ADR: 8,III
Merck Index: 13,03122
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %