Stampa…
Cyclohexyl isothiocyanate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A15585.06 A15585.14
A15585.06EA 27.3 EUR
A15585.06 A15585.14
Cyclohexyl isothiocyanate ≥98%
Cyclohexyl isothiocyanate
Formula: C₇H₁₁NS
Punto di ebollizione: 219 °C
Punto di fusione: 70…72 °C
Densità: 1,033
Flash Pt: 95 °C (203 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003841
CAS Number: 1122-82-3
EINECS: 214-361-9
UN: 2922
ADR: 8,III