Cyclopentanecarbonyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 4524-93-0
Molecular Formula: C6H9ClO
Formula Weight: 132.59
Flash Point: 60°(140°F)
Refractive Index: 1.4640
Odour: Acrid
Boiling Point: 160-162°
Beilstein Reference: 1237147
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00001370
Formula:
C₆H₉ClO Punto di ebollizione: 160…162 °C Densità: 1,091 Flash Pt: 60 °C (140 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001370 CAS Number: 4524-93-0 EINECS: 224-856-1 UN: 2920 ADR: 8,II |