Stampa…
Cyclopentanecarbonyl chloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
354370050 354370250 354371000
ACRO354370050EA 60.1 EUR
ACRO354370050 ACRO354370250 ACRO354371000
Cyclopentanecarbonyl chloride 98%
Cyclopentanecarbonyl chloride
Formula: C₆H₉ClO
Punto di ebollizione: 54…56 °C (15 mmHg)
Densità: 1,091 g/cm³
Flash Pt: 60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001370
CAS Number: 4524-93-0
EINECS: 224-856-1
UN: 2920
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥97.5 %