Stampa…
Cyclohexanecarbonyl chloride per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18256.0100 8.18256.0500 8.18256.1000
8.18256.0100EA 62.1 EUR
8.18256.0100 8.18256.0500 8.18256.1000
Cyclohexanecarbonyl chloride per sintesi, Sigma-Aldrich®
Cyclohexanecarbonyl chloride
Formula: C₇H₁₁ClO
Punto di ebollizione: 184 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 29 °C
Densità: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001456
CAS Number: 2719-27-9
EINECS: 220-322-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 146.62 g/mol
Boiling Point 180 - 181 °C (1013 hPa)
Flash Point 66 °C
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)