Cyclohexanecarbonyl chloride 97
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Cyclohexanecarboxylic acid chloride, Cyclohexanecarboxylic chloride
Purity: 97+%
CAS No.: 2719-27-9
Molecular Formula: C7H11ClO
Formula Weight: 146.62
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.4700
Boiling Point: 183-185°
Beilstein Reference: 742163
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00001456
Formula:
C₇H₁₁ClO Peso molecolare: 146.62 g/mol Punto di ebollizione: 183…185 °C Punto di fusione: 29 Densità: 1.088 Flash Pt: 66 °C (150 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001456 CAS Number: 2719-27-9 EINECS: 220-322-7 UN: 3265 ADR: 8 II |