Cyclohexanecarbonyl chloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
169050250
169051000
ACRO169050250EA
24
EUR
ACRO169050250
ACRO169051000
Cyclohexanecarbonyl chloride 98%
Cyclohexanecarbonyl chloride
Formula:
C₇H₁₁ClO Punto di ebollizione: 184 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 29 °C Densità: 1,09 g/cm³ Flash Pt: 66 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001456 CAS Number: 2719-27-9 EINECS: 220-322-7 UN: 3265 ADR: 8,II |
Appearance | Clear colorless to straw yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4680 to 1.4700 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Titration RCOCl | ≥97.5 % |
Titration RCOOH | ≤2 % |
Free acid (HCl) | Traces |