Cyclobutanecarbonyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 5006-22-4
Molecular Formula: C5H7ClO
Formula Weight: 118.56
Flash Point: 37°(99°F)
Refractive Index: 1.4550
Odour: Stench
Boiling Point: 145°
Beilstein Reference: 956624
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00001319
Formula:
C₅H₇ClO Punto di ebollizione: 145 °C Densità: 1,039 Flash Pt: 37 °C (99 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001319 CAS Number: 5006-22-4 EINECS: 225-680-8 UN: 2920 ADR: 8,II |