Stampa…
1,2,3,4-Tetramethylcyclopentadiene mixture of isomers 85%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2,3,4-Tetramethyl-1,3-cyclopentadiene, 1,2,3,4-Tetramethylcyclopenta-1,3-diene, Tetramethylcyclopentadiene
348070050 348070250
ACRO348070050EA 128 EUR
ACRO348070050 ACRO348070250
1,2,3,4-Tetramethylcyclopentadiene mixture of isomers 85%
1,2,3,4-Tetramethylcyclopentadiene
Formula: C₉H₁₄
Peso molecolare: 122,21 g/mol
Punto di ebollizione: 142 °C
Densità: 0,808 g/cm³
Flash Pt: 42 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00145385
CAS Number: 4249-10-9
UN: 3295
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 % (mixture of isomers)