Stampa…

Supelco® Organic Reference Standard, γ-Terpinene

Fornitore: Merck

86476-1ML 86476-5ML
86476-1MLEA 112 EUR
86476-1ML 86476-5ML
Supelco® Organic Reference Standard, γ-Terpinene
Standard Standard organici

  • GHS signal: GHS02, GHS08


Attenzione: P201 - P202 - P210 - P233 - P273 - P308 + P313

https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7b2f41629070ce9a0498b1fc4bd97d9c822d0b0&vid=f7b2f41629070ce9a0498b1fc4bd97d9c822d0b0&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Specifiche

Synonym(s) 1-Isopropyl-4-methyl-1,4-cyclohexadiene; p-Mentha-1,4-diene
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100
Densità 0,85 g/ml at 25 °C (lit.)
CAS No. 99-85-4
N. MDL MFCD00001537
Peso molecolare 136,23
Punto di ebollizione 182 °C (lit.)
Descrizione classe di pericolo H226 - H361fd - H411
Punto di infiammabilità 51,6 °C - Closed cup
Condizioni di spedizione STD
Condizioni di conservazione 2…8 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR