Stampa…
α-Terpinene 90% tech.
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: p-Mentha-1,3-diene, 1-Isopropyl-4-methylcyclohexa-1,3-diene
207491000 207495000
ACRO207491000EA 40.6 EUR
ACRO207491000 ACRO207495000
α-Terpinene 90% tech.
α-Terpinene
Formula: C₁₀H₁₆
Peso molecolare: 136,24 g/mol
Punto di ebollizione: 173 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –48 °C
Densità: 0,837 g/cm³
Flash Pt: 46 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00001534
CAS Number: 99-86-5
EINECS: 202-795-1
UN: 2319
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.832 to 0.842 g/ml
GC ≥88 %