Stampa…
Methyl-p-benzoquinone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, Methylquinone, Methyl-1,4-benzoquinone
36670.09 36670.18
36670.09EA 44.2 EUR
36670.09 36670.18
Methyl-p-benzoquinone ≥98%
Methyl-p-benzoquinone
Purity: 98% CAS No.: 553-97-9 Molecular Formula: C7H6O2 Formula Weight: 122.12 Physical Form: Crystalline Appearance: Yellowish green Melting Point: 67-70° MDL No.: MFCD00001603
Formula: C₇H₆O₂
Peso molecolare: 122,12 g/mol
Punto di ebollizione: 187 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 67…70 °C
Densità: 1,08 g/cm³ (75.5 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001603
CAS Number: 553-97-9
EINECS: 209-056-2