1,3-Cyclohexadiene 96% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Cyclohexa-1,3-diene
Stabilization:
stabilizzato con BHT/Ionolo
Stabilized with 0.1% BHT
Purity: 96%
CAS No.: 592-57-4
Molecular Formula: C6H8
Formula Weight: 80.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -8°(-144°F)
Refractive Index: 1.4740
Odour: Unpleasant
Melting Point: -89°
Boiling Point: 79-81°
Beilstein Reference: 506024
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00001532
Formula:
C₆H₈ Peso molecolare: 80,13 g/mol Punto di ebollizione: 79…81 °C Punto di fusione: –89 °C Densità: 0,847 Flash Pt: –8 °C (–144 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00001532 CAS Number: 592-57-4 EINECS: 209-764-1 UN: 3295 ADR: 3,II |