p-Benzochinone, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
C₆H₄O₂ Punto di ebollizione: ∼174 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 112…114 °C Densità: 1,318 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 77 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001591 CAS Number: 106-51-4 EINECS: 203-405-2 UN: 2587 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,08259 |