Stampa…
p-Benzochinone per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: 1,4-Benzochinone, Chinone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02410.0100 8.02410.1000 8.02410.9050 8.02410.9025 8.02410.9045
8.02410.0100EA 42.5 EUR
8.02410.0100 8.02410.1000 8.02410.9050 8.02410.9025 8.02410.9045
p-Benzochinone per sintesi, Sigma-Aldrich®
p-Benzochinone
Formula: C₆H₄O₂
Peso molecolare: 108,1 g/mol
Punto di ebollizione: ∼174 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 112…114 °C
Densità: 1,318 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001591
CAS Number: 106-51-4
EINECS: 203-405-2
UN: 2587
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,08259
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=759b78f70866f47baad25776f322417b64521955&vid=c614133ef039a95a322e7b6d74af2137adc54e52&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility 10 g/l (25 °C)
Melting Point 110 - 113 °C
Molar Mass 108.09 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 180 °C (sublimed)
Vapor Pressure 0.12 hPa (20 °C)
Density 1.32 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 560 °C