p-Benzochinone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1,4-Benzochinone, Chinone
Purity: 98+%
CAS No.: 106-51-4
Molecular Formula: C6H4O2
Formula Weight: 108.10
Flash Point: 77°(171°F)
Physical Form: Powder
Density: 1.318
Odour: Pungent
Melting Point: 112-115°
Boiling Point: ca 180° subl.
Beilstein Reference: 773967
Merck Reference: 14,8074
UN No.: 2587
MDL No.: MFCD00001591
Formula:
C₆H₄O₂ Peso molecolare: 108,1 g/mol Punto di ebollizione: ∼180 °C (subl.) Punto di fusione: 112…115 °C Densità: 1,318 Flash Pt: 77 °C (171 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001591 CAS Number: 106-51-4 EINECS: 203-405-2 UN: 2587 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,8074 |