Stampa…
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: DDQ, 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, 2,3-Dichloro-5,6-dicyanoquinone, 4,5-Dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,2-dicarbonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02940.0025 8.02940.1000 8.02940.9020 8.02940.9030 8.02940.9050
8.02940.0025EA 86.9 EUR
8.02940.0025 8.02940.1000 8.02940.9020 8.02940.9030 8.02940.9050
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone per sintesi, Sigma-Aldrich®
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone
Formula: C₈Cl₂N₂O₂
Punto di ebollizione: 396 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 209…214 °C
Densità: 1,713 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001593
CAS Number: 84-58-2
EINECS: 201-542-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03088
Visualizza i codici
Hill Formula C₈Cl₂N₂O₂
Chemical formula 2,3-(Cl)₂-1-(=O)C₆-4-(=O)-5,6-(CN)₂
Molar Mass 227 g/mol
Melting Point 209 - 214 °C
Solubility (20 °C) (decomposition)
LD 50 oral LD50 Rat 86 mg/kg
Storage class 6.1A Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK WGK 3 highly water endangering
R Phrase R 25-29
S Phrase S 22-24/25-37-45