Stampa…
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: DDQ, 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, 2,3-Dichloro-5,6-dicyanoquinone, 4,5-Dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,2-dicarbonitrile
A11879.09 A11879.18 A11879.30
A11879.09EA 38.5 EUR
A11879.09 A11879.18 A11879.30
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone 98%
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone
Purity: 98% CAS No.: 84-58-2 Molecular Formula: C8Cl2N2O2 Formula Weight: 227.01 Melting Point: 214-218° Beilstein Reference: 747939 Merck Reference: 14,3063 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001593
Formula: C₈Cl₂N₂O₂
Punto di ebollizione: 396 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 214…218 °C
Densità: 1,713 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001593
CAS Number: 84-58-2
EINECS: 201-542-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,3063