Stampa…
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: DDQ, 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, 2,3-Dichloro-5,6-dicyanoquinone, 4,5-Dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,2-dicarbonitrile
113300100 113301000 113305000
ACRO113300100EA 40.6 EUR
ACRO113300100 ACRO113301000 ACRO113305000
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone 98%
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone
Formula: C₈Cl₂N₂O₂
Punto di ebollizione: 396 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 210…217 °C
Densità: 1,713 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001593
CAS Number: 84-58-2
EINECS: 201-542-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03088
Visualizza i codici
Appearance Yellow to orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 210 to 217 °C
Titration Iodometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 80 °C, 2 h, 40 mmHg) (vacuum)
Sulfated ash ≤0.2 % (600 °C)
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥1800 (at lambda max.)