Stampa…
Cianocobalamina, Millipore®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.24592.0100 1.24592.1000
1.24592.0100EA 45.3 EUR
1.24592.0100 1.24592.1000
Cianocobalamina, Millipore®
Cianocobalamina
Formula: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
Punto di fusione: 320 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00151092
CAS Number: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Merck Index: 12,10152