Stampa…

Cianocobalamina

Fornitore: PanReac AppliChem

A2090.0005
A2090.0005EA 446 EUR
A2090.0005
Cianocobalamina
Cianocobalamina
Formula: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
Peso molecolare: 1355,38 g/mol
Punto di fusione: 320 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00151092
CAS Number: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Merck Index: 12,10152

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR