Stampa…
2,3-Dimethylquinoxaline ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B23313.06 B23313.14
B23313.06EA 32.2 EUR
B23313.06 B23313.14
2,3-Dimethylquinoxaline ≥97%
2,3-Dimethylquinoxaline
Purity: 97% CAS No.: 2379-55-7 Molecular Formula: C10H10N2 Formula Weight: 158.20 Melting Point: 102-107° Beilstein Reference: 114832
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Peso molecolare: 158,2 g/mol
Punto di ebollizione: 125…130 °C (1,5 mmHg)
Punto di fusione: 102…107 °C
Densità: 1,226 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006728
CAS Number: 2379-55-7
EINECS: 219-162-0